3-Acetylphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5678-100G OR5678-25G OR5678-5G
APOSOR5678-100GEA 234 EUR
APOSOR5678-100G APOSOR5678-25G APOSOR5678-5G
3-Acetylphenylboronic acid
3-Acetylphenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₃
Smeltpunt: 204…208 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01074678
CAS nummer: 204841-19-0