Ethyl-2-aminothiophene-3-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5684-1G OR5684-250MG
APOSOR5684-1GEA 58.6 EUR
APOSOR5684-1G APOSOR5684-250MG
Ethyl-2-aminothiophene-3-carboxylate 97%
Ethyl-2-aminothiophene-3-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₂S
Smeltpunt: 47…48 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01566303
CAS nummer: 31891-06-2