1-Benzylpiperidine-4-carboxylic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5690-1G OR5690-5G
APOSOR5690-1GEA 22 EUR
APOSOR5690-1G APOSOR5690-5G
1-Benzylpiperidine-4-carboxylic acid 96%
1-Benzylpiperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₇NO₂
Smeltpunt: 167…168 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03371463
CAS nummer: 10315-07-8