4-Bromo-N-ethylbenzenesulphonamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR5692-1G OR5692-5G
APOSOR5692-1GEA 36 EUR
APOSOR5692-1G APOSOR5692-5G
4-Bromo-N-ethylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-ethylbenzenesulphonamide
Formule: C₈H₁₀BrNO₂S
Smeltpunt: 69…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01215100
CAS nummer: 1984-25-4