4-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5693-1G OR5693-5G
APOSOR5693-1GEA 22 EUR
APOSOR5693-1G APOSOR5693-5G
4-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 97%
4-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide
Formule: C₈H₁₀BrNO₂S
Smeltpunt: 88…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017834
CAS nummer: 707-60-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable