4-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR5695-1G OR5695-5G
APOSOR5695-1GEA 30.8 EUR
APOSOR5695-1G APOSOR5695-5G
4-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide
Formule: C₉H₁₂BrNO₂S
Smeltpunt: 87…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01215090
CAS nummer: 1984-27-6