1-(4-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR5699-1G
OR5699-5G
APOSOR5699-1GEA
125
EUR
APOSOR5699-1G
APOSOR5699-5G
1-(4-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
1-(4-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine
Formule:
C₁₀H₁₂BrNO₂S Smeltpunt: 80…84 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00584577 CAS nummer: 136350-52-2 |