4-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5700-1G OR5700-5G
APOSOR5700-1GEA 48.5 EUR
APOSOR5700-1G APOSOR5700-5G
4-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide 97%
4-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide
Formule: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00587586
CAS nummer: 90944-62-0