4-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulphonamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR5703-1G OR5703-5G
APOSOR5703-1GEA 121 EUR
APOSOR5703-1G APOSOR5703-5G
4-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulphonamide
Formule: C₉H₁₁BrClNO₂S
Smeltpunt: 88…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01215119
CAS nummer: 98768-71-9