4-(4-Bromophenylsulphonyl)morpholine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5705-1G OR5705-25G OR5705-5G
APOSOR5705-1GEA 44.2 EUR
APOSOR5705-1G APOSOR5705-25G APOSOR5705-5G
4-(4-Bromophenylsulphonyl)morpholine 98%
4-(4-Bromophenylsulphonyl)morpholine
Formule: C₁₀H₁₂BrNO₃S
Smeltpunt: 140…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00194739
CAS nummer: 834-67-3