4-Bromo-N-cyclohexylbenzenesulphonamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR5706-10G OR5706-1G OR5706-5G
APOSOR5706-10GEA 551 EUR
APOSOR5706-10G APOSOR5706-1G APOSOR5706-5G
4-Bromo-N-cyclohexylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-cyclohexylbenzenesulphonamide
Formule: C₁₂H₁₆BrNO₂S
Smeltpunt: 102…104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00450584
CAS nummer: 7454-76-4