N-Benzyl-4-bromobenzenesulphonamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR5707-25G OR5707-5G
APOSOR5707-25GEA 240 EUR
APOSOR5707-25G APOSOR5707-5G
N-Benzyl-4-bromobenzenesulphonamide 98%
N-Benzyl-4-bromobenzenesulphonamide
Formule: C₁₃H₁₂BrNO₂S
Smeltpunt: 102…104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00450587
CAS nummer: 3609-87-8