4-Iodo-2,5-xylenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5710-1G OR5710-5G
APOSOR5710-1GEA 95.5 EUR
APOSOR5710-1G APOSOR5710-5G
4-Iodo-2,5-xylenol 98%
4-Iodo-2,5-xylenol
Formule: C₈H₉IO
Smeltpunt: 95…97 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00219922
CAS nummer: 114971-53-8