3-(Morpholinosulphonyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-(Morpholinosulphonyl)phenyl)boronic acid, 3-(4-Morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid
OR5713-10G OR5713-250MG
APOSOR5713-10GEA 0 EUR
APOSOR5713-10G APOSOR5713-250MG
3-(Morpholinosulphonyl)phenylboronic acid 98%
3-(Morpholinosulphonyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₄BNO₅S
Smeltpunt: 144…148 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07363748
CAS nummer: 871329-60-1