3-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR5717-1G OR5717-5G
APOSOR5717-1GEA 203 EUR
APOSOR5717-1G APOSOR5717-5G
3-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₁BN₂O₃S
Smeltpunt: 204…240 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07363799
CAS nummer: 871333-06-1