3-(1,2,4-Triazol-3-yl)carbamoyl)phenylboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5719-1G OR5719-250MG
APOSOR5719-1GEA 246 EUR
APOSOR5719-1G APOSOR5719-250MG
3-(1,2,4-Triazol-3-yl)carbamoyl)phenylboronic acid 95%
3-(1,2,4-Triazol-3-yl)carbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₉BN₄O₃
Smeltpunt: 230…236 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07363798
CAS nummer: 871333-05-0