3-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR5727-1G OR5727-25G OR5727-5G
APOSOR5727-1GEA 109 EUR
APOSOR5727-1G APOSOR5727-25G APOSOR5727-5G
3-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide
Formule: C₉H₁₂BrNO₂S
Smeltpunt: 52…56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07363820
CAS nummer: 871269-08-8