2'-(Methylsulphonyl)acetanilide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5729-1G OR5729-25G OR5729-5G
APOSOR5729-1GEA 22 EUR
APOSOR5729-1G APOSOR5729-25G APOSOR5729-5G
2'-(Methylsulphonyl)acetanilide
2'-(Methylsulphonyl)acetanilide
Formule: C₉H₁₁NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01464107
CAS nummer: 20628-27-7