3-Bromo-N-tert-butylbenzenesulphonamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR5730-1G OR5730-5G
APOSOR5730-1GEA 58.4 EUR
APOSOR5730-1G APOSOR5730-5G
3-Bromo-N-tert-butylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-tert-butylbenzenesulphonamide
Formule: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Smeltpunt: 68…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07363824
CAS nummer: 308283-47-8