3-Bromo-N-ethylbenzenesulphonamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR5731-1G OR5731-5G
APOSOR5731-1GEA 171 EUR
APOSOR5731-1G APOSOR5731-5G
3-Bromo-N-ethylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-ethylbenzenesulphonamide
Formule: C₈H₁₀BrNO₂S
Smeltpunt: 46…50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07363819
CAS nummer: 871269-07-7