2,4,6-Tribromotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5732-100G OR5732-25G OR5732-5G
APOSOR5732-100GEA 187 EUR
APOSOR5732-100G APOSOR5732-25G APOSOR5732-5G
2,4,6-Tribromotoluene 98%
2,4,6-Tribromotoluene
Formule: C₇H₅Br₃
Kookpunt: 290 °C
Smeltpunt: 67…70 °C
Dichtheid: 2,479 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013527
CAS nummer: 6320-40-7
EINECS: 228-672-2