5-(Boc-amino)-2-bromopyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl (6-bromopyridin-3-yl)carbamate, 5-Amino-2-bromopyridine, 5-BOC protected
OR5734-1G OR5734-250MG
APOSOR5734-1GEA 29.2 EUR
APOSOR5734-1G APOSOR5734-250MG
5-(Boc-amino)-2-bromopyridine 95%
5-(Boc-amino)-2-bromopyridine
Formule: C₁₀H₁₃BrN₂O₂
Smeltpunt: 124…126 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07363808
CAS nummer: 218594-15-1