2,3-Dichloorpropeen 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,3-Dichloro-1-propene
OR5736-100G OR5736-1KG OR5736-500G
APOSOR5736-100GEA 65.8 EUR
APOSOR5736-100G APOSOR5736-1KG APOSOR5736-500G
2,3-Dichloorpropeen 97%
2,3-Dichloorpropeen
Formule: C₃H₄Cl₂
Kookpunt: 94 °C
Smeltpunt: –83 °C
Dichtheid: 1,209 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 10 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000943
CAS nummer: 78-88-6
UN: 2047
ADR: 3,II