2-Chlorobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Chlorophenyl)methanol
OR5737-100G OR5737-25G
APOSOR5737-100GEA 24.9 EUR
APOSOR5737-100G APOSOR5737-25G
2-Chlorobenzyl alcohol 98%
2-Chlorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₇ClO
Kookpunt: 227 °C
Smeltpunt: 69…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004604
CAS nummer: 17849-38-6
EINECS: 241-801-7