1-Methylpiperidine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5741-5G OR5741-1G OR5741-250MG
APOSOR5741-5GEA 232 EUR
APOSOR5741-5G APOSOR5741-1G APOSOR5741-250MG
1-Methylpiperidine-3-carboxylic acid
1-Methylpiperidine-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₁₃NO₂
Smeltpunt: 162…163 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059558
CAS nummer: 5657-70-5