1-(Piperidin-3-ylcarbonyl)piperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5744-1G OR5744-250MG
APOSOR5744-1GEA 132 EUR
APOSOR5744-1G APOSOR5744-250MG
1-(Piperidin-3-ylcarbonyl)piperidine
1-(Piperidin-3-ylcarbonyl)piperidine
Formule: C₁₁H₂₀N₂O
Kookpunt: 120…125 °C/0,3mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01716373
CAS nummer: 40576-21-4