2-Ethoxy-4-nitrobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5746-25G OR5746-5G OR5746-100G
APOSOR5746-25GEA 252 EUR
APOSOR5746-25G APOSOR5746-5G APOSOR5746-100G
2-Ethoxy-4-nitrobenzoic acid
2-Ethoxy-4-nitrobenzoic acid
Formule: C₉H₉NO₅
Smeltpunt: 148…151 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683865
CAS nummer: 2486-66-0