2-Bromo-6-chloropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5747-100G OR5747-25G
APOSOR5747-100GEA 555 EUR
APOSOR5747-100G APOSOR5747-25G
2-Bromo-6-chloropyridine 98%
2-Bromo-6-chloropyridine
Formule: C₅H₃BrClN
Smeltpunt: 90…91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00181262
CAS nummer: 5140-72-7