2-Iodopyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5750-100G OR5750-25G
APOSOR5750-100GEA 228 EUR
APOSOR5750-100G APOSOR5750-25G
2-Iodopyridine 98%
2-Iodopyridine
Formule: C₅H₄IN
Kookpunt: 52 °C/0,9mmHg
Dichtheid: 1,928 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00464928
CAS nummer: 5029-67-4