3-Mercaptohexyl acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Acetic Acid 3-Mercaptohexyl Ester
OR5751-1G OR5751-5G OR5751-10G
APOSOR5751-1GEA 52.6 EUR
APOSOR5751-1G APOSOR5751-5G APOSOR5751-10G
3-Mercaptohexyl acetate 95%
3-Mercaptohexyl acetate
Formule: C₈H₁₆O₂S
Kookpunt: 240 °C/570mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00792516
CAS nummer: 136954-20-6