Pyruvaldehyde (methylglyoxal) 40% in aqueous solution
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5752-100G OR5752-500G OR5752-1KG
APOSOR5752-100GEA 51.2 EUR
APOSOR5752-100G APOSOR5752-500G APOSOR5752-1KG
Pyruvaldehyde (methylglyoxal) 40% in aqueous solution
Pyruvaldehyde (methylglyoxal)
Formule: C₃H₄O₂
Smeltpunt: –20 °C
Dichtheid: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >71 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00006960
CAS nummer: 78-98-8
EINECS: 201-164-8