4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid monosodium salt 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR5762-500MG OR5762-250MG
APOSOR5762-500MGEA 0 EUR
APOSOR5762-500MG APOSOR5762-250MG
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid monosodium salt 96%
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid monosodium salt
Formule: C₈H₁₂BNaO₂
Smeltpunt: 300…302 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07363759
CAS nummer: 871329-70-3