4-(4-Carboxypiperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-Boronobenzoyl)piperidine-4-carboxylic acid, 4-(1-Carbonyl-4-carboxypiperidine)benzeneboronic acid
OR5765-1G OR5765-5G
APOSOR5765-1GEA 183 EUR
APOSOR5765-1G APOSOR5765-5G
4-(4-Carboxypiperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid 98%
4-(4-Carboxypiperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₆BNO₅
Smeltpunt: 110…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07363784
CAS nummer: 850593-02-1