5-Bromo-2-oxo-2,3-dihydropyridine-3-carbonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5766-1G OR5766-5G
APOSOR5766-1GEA 22 EUR
APOSOR5766-1G APOSOR5766-5G
5-Bromo-2-oxo-2,3-dihydropyridine-3-carbonitrile 98%
5-Bromo-2-oxo-2,3-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formule: C₆H₃BrN₂O
Smeltpunt: 219…223 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07363806
CAS nummer: 405224-22-8