5-Bromo-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-2-hydroxynicotinic acid, 5-Bromo-2-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid
OR5769-100G OR5769-25G OR5769-5G
APOSOR5769-100GEA 242 EUR
APOSOR5769-100G APOSOR5769-25G APOSOR5769-5G
5-Bromo-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid 97%
5-Bromo-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₄BrNO₃
Smeltpunt: 280…284 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07363801
CAS nummer: 104612-36-4