2-Methoxynicotinonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5771-1G OR5771-5G OR5771-10G
APOSOR5771-1GEA 23.4 EUR
APOSOR5771-1G APOSOR5771-5G APOSOR5771-10G
2-Methoxynicotinonitrile 98%
2-Methoxynicotinonitrile
Formule: C₇H₆N₂O
Smeltpunt: 58…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07363804
CAS nummer: 7254-34-4