4-Benzylcarbamoyl-3-chlorophenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (4-(Benzylcarbamoyl)-3-chlorophenyl)boronic acid, 3-Chloro-4-(N-benzylcarbamoyl)phenylboronic acid
OR5775-1G OR5775-5G
APOSOR5775-1GEA 123 EUR
APOSOR5775-1G APOSOR5775-5G
4-Benzylcarbamoyl-3-chlorophenylboronic acid 98%
4-Benzylcarbamoyl-3-chlorophenylboronic acid
Formule: C₁₄H₁₃BClNO₃
Smeltpunt: 126…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07363769
CAS nummer: 850589-42-3