Phenyl(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Phenyl (4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)carbamate, (4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)carbamic acid Phenyl ester, Phenyl (4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
OR5784-100G OR5784-25G OR5784-5G
APOSOR5784-100GEA 316 EUR
APOSOR5784-100G APOSOR5784-25G APOSOR5784-5G
Phenyl(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
Phenyl(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
Formule: C13H13N3O4
MW: 275.2600 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02947731
CAS nummer: 89392-03-0