2-Methoxy-4-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Methoxy-N,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine
OR5792-100G OR5792-500G
APOSOR5792-100GEA 32.2 EUR
APOSOR5792-100G APOSOR5792-500G
2-Methoxy-4-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine
2-Methoxy-4-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine
Formule: C₆H₁₀N₄O
MW: 154.17 g/mol
Smeltpunt: 162…166 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00585858
CAS nummer: 5248-39-5