(2,4-Dichlorophenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5793-100G OR5793-25G OR5793-500G
APOSOR5793-100GEA 36.6 EUR
APOSOR5793-100G APOSOR5793-25G APOSOR5793-500G
(2,4-Dichlorophenyl)acetic acid
(2,4-Dichlorophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Smeltpunt: 128…131 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004318
CAS nummer: 19719-28-9
EINECS: 243-248-7