Methyl-3-amino-2-methylbenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 3-amino-2-methylbenzoate, 3-Amino-o-toluic acid Methyl Ester, 3-Amino-2-methylbenzoic acid Methyl Ester
OR5797-100G OR5797-25G
APOSOR5797-100GEA 84.7 EUR
APOSOR5797-100G APOSOR5797-25G
Methyl-3-amino-2-methylbenzoate
Methyl-3-amino-2-methylbenzoate
Formule: C₉H₁₁NO₂
Kookpunt: 300 °C
Dichtheid: 1,146 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00211328
CAS nummer: 18583-89-6