3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-carboxy-3-methoxyphenyl boronic acid methyl ester, 3-Methoxy-4-methoxycarbonylphenylboronic acid, Benzoic acid, 4-borono-2-methoxy-, methyl ester, 3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR5799-1G OR5799-5G
APOSOR5799-1GEA 22 EUR
APOSOR5799-1G APOSOR5799-5G
3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07366483
CAS nummer: 603122-41-4