3-Methoxycarbonyl-5-methylbenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5802-1G OR5802-5G
APOSOR5802-1GEA 120 EUR
APOSOR5802-1G APOSOR5802-5G
3-Methoxycarbonyl-5-methylbenzoic acid 95%
3-Methoxycarbonyl-5-methylbenzoic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Smeltpunt: 154…158 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07363803
CAS nummer: 167299-68-5