3-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5804-1G OR5804-5G
APOSOR5804-1GEA 142 EUR
APOSOR5804-1G APOSOR5804-5G
3-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide
Formule: C₇H₈BrNO₂S
Smeltpunt: 62…66 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07363818
CAS nummer: 153435-79-1