4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5814-1G OR5814-250MG
APOSOR5814-1GEA 762 EUR
APOSOR5814-1G APOSOR5814-250MG
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid pinacol ester
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₃BO₂
Smeltpunt: 32…34 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD07363842
CAS nummer: 871333-97-0