3-Amino-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Nitro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
OR5819-1G OR5819-250MG
APOSOR5819-1GEA 681 EUR
APOSOR5819-1G APOSOR5819-250MG
3-Amino-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Amino-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₇BN₂O₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07363740
CAS nummer: 871329-51-0