3-Chloropropanesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR5825-100G
OR5825-25G
OR5825-5G
APOSOR5825-100GEA
193
EUR
APOSOR5825-100G
APOSOR5825-25G
APOSOR5825-5G
3-Chloropropanesulphonyl chloride 98%
3-Chloropropanesulphonyl chloride
Formule:
C₃H₆Cl₂O₂S Kookpunt: 70 °C/0,5mmHg Dichtheid: 1,456 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007463 CAS nummer: 1633-82-5 EINECS: 216-646-3 UN: 3265 ADR: 8,II |