2,5-Dimethylstyrene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5826-1G OR5826-5G
APOSOR5826-1GEA 46.9 EUR
APOSOR5826-1G APOSOR5826-5G
2,5-Dimethylstyrene 97%
2,5-Dimethylstyrene
Formule: C₁₀H₁₂
Kookpunt: 71…72 °C/10mmHg
Smeltpunt: –35 °C
Dichtheid: 0,904 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 64 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00008614
CAS nummer: 2039-89-6
EINECS: 218-028-9