6-Methyl-3(2H)-pyridazinone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Methylpyridazin-3(2H)-one
OR5828-100G OR5828-25G OR5828-500G
APOSOR5828-100GEA 396 EUR
APOSOR5828-100G APOSOR5828-25G APOSOR5828-500G
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone 97%
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Formule: C₅H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039720
CAS nummer: 13327-27-0