3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5829-25G OR5829-5G
APOSOR5829-25GEA 29.2 EUR
APOSOR5829-25G APOSOR5829-5G
3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone 98+%
3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone
Formule: C₇H₆N₂O₂
Smeltpunt: 275…276 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059559
CAS nummer: 21642-98-8